missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 334581
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001598 50 mg
30001578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001598 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4824/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MEK1 inhibitor

Inhibitor of MEK1. Analog of PD 184352 (Cat. No. 4237).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 548756-68-9
Molekylær formel C20H19F3IN5O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 334581
Mængde 50 mg
Formel vægt 545.3
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 545.305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.