accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHNNNOFFNHIF

CAS RN 548756-68-9

IUPAC Navn: 5-{3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]phenyl}-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Synonymer: 5-{3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]phenyl}-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol): 545.31
Molekylformel: C20H19F3IN5O2
InChi Key: LZZYEMSEMRUPIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(NC2=C(F)C=C(I)C=C2)=C(C=C1)C1=NN=C(NCCN2CCOCC2)O1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater