Få mere at vide
PCI-27483, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479587 5 mg
16427048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16382
MedChemExpress PCI-27483 is a FVIIa/tissue factor inhibitor, with antitumour effects.
PCI-27483 is a FVIIa/tissue factor inhibitor, with antitumour effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCI-27483
CAS 871266-63-6
Farve Green Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24N6O9S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (104.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(CC1=CC(C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2O)=C(O)C(C3=NC4=CC=C(C(N)=N)C=C4N3)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 596.57
Formel vægt 596.57
Procent renhed 95.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease