Få mere at vide
PCB 101-13C12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| Formel vægt | 335.9236 |