Beskrivelse
Gibco Phosphatbufferet saltvand (PBS), pH 7,4, er en balanceret saltopløsning, der er bredt anvendt i forskellige cellekulturapplikationer. Dette produkt er specifikt formuleret uden calcium, magnesium og phenolrødt, hvilket gør det ideelt til en række laboratorieprocedurer.
Nøglefunktioner
- Uden calcium og magnesium—forhindrer fraværet af calcium og magnesium uønsket celleadhæsion og -aggregering, hvilket er afgørende under celledissociation og flowcytometri
- Uden phenolrød—sikrer manglen på phenolrød, at der ikke er forstyrrelser i optiske målinger og forhindrer potentielle effekter på cellens fysiologi
Applikationer
- At vaske celler før dissociation—PBS bruges ofte til at skylle celler før enzymatisk dissociation, hvilket sikrer, at chelatorer fjernes fra kulturen
- Transportceller eller væv—PBS giver et stabilt miljø for celler eller væv under transporten
- Fortynding af celler til tælling—af PBS bruges til at fortynde cellesuspensioner for nøjagtig optælling
- Forberedelse af reagenser—fungerer PBS som buffer i fremstillingen af forskellige reagenser
Hvorfor vælge PBS frem for DPBS
- Enkelhed—PBS er en enklere formulering sammenlignet med Dulbeccos Phosphate-Buffered Saline (DPBS), som indeholder yderligere komponenter som kaliumchlorid og kan formuleres med eller uden calcium, magnesium, glukose og pyruvat. Denne enkelhed gør PBS til et alsidigt valg til generelle cellekulturapplikationer.
- Specifikke anvendelser—PBS foretrækkes til anvendelser, hvor tilstedeværelsen af kalium eller andre tilsætningsstoffer i DPBS kan forstyrre eksperimentelle resultater
Hvorfor vælge pH 7,4 frem for pH 7,2
- Fysiologisk relevans—pH 7,4 ligger tættere på den fysiologiske pH i menneskeblod, hvilket gør det mere egnet til at opretholde cellernes naturlige tilstand under eksperimenter. Denne pH er særligt vigtig for anvendelser, der involverer pattedyrsceller.
Hvorfor vælge Gibco PBS, pH 7,4
- Kvalitet og pålidelighed—ved produktion af Gibco PBS, pH 7,4, er cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO , hvilket sikrer høje standarder for kvalitet og konsistens
- Omfattende testning—af osmolalitet, pH-niveauer, stabilitet, endotoksiner og sterilitet sikrer produktets kvalitet
- Dokumenterede resultater—Gibco for cellekulturprodukter har et mangeårigt ry i det videnskabelige samfund, med adskillige publikationer, der nævner brugen af Gibco PBS, hvilket afspejler dets brede accept og tillid blandt forskere
Gibco PBS, pH 7,4, er en pålidelig og højkvalitetsløsning til forskellige anvendelser. Dens formulering uden calcium, magnesium og phenolrød gør den alsidig og velegnet til specifikke eksperimentelle behov. Valget af Gibco PBS sikrer konsistens, kvalitet og støtte fra et betroet brand i det videnskabelige samfund.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Vask af celler før dissociation; fortynding af celler til optælling og forberedelse af reagenser; Transporterende celler eller væv |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Løsningstype | Phosphatbufferet saltvand |
| Emballage | Flaske |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.