missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PBDE 77, TRC

Artikelnummer. 17978589
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978589 25 mg
17968599 250 mg
17938239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17978589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP21514525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 93703-48-1
Molekylær formel C12 H6 Br4 O
Molekylvægt (g/mol) 485.79
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo-, 1,1'-Oxybis[3,4-dibromobenzene], 3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 77, PBDE 77, PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
IUPAC navn 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromophenoxy)benzene
SMIL Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)cc1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vægt 481.7152
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.