Få mere at vide
PBDE 77, TRC
Artikelnummer. 17968599
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17968599 250 mg
17978589 25 mg
17938239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17968599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP215145250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93703-48-1
Molekylær formel C12 H6 Br4 O
Molekylvægt (g/mol) 485.79
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo-, 1,1'-Oxybis[3,4-dibromobenzene], 3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 77, PBDE 77, PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
IUPAC navn 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromophenoxy)benzene
SMIL Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)cc1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vægt 481.7152