missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PBDE 203, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 203 (2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl Ether) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)6(2-4(3)14)21-12-10(19)8(17)7(16)9(18)11(12)20/h1-2H |
| Formel vægt | 793.3573 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?