Få mere at vide
PBDE 15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 15 (4,4'-Dibromodiphenyl Ether) |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| Formel vægt | 325.8942 |