missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Patchouli Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Patchouli Alcohol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m0/s1 |
| Formel vægt | 222.1984 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?