Få mere at vide
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli vektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7236938 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Pakningsstørrelse:
5µg
Artikelnummer. 12806486
Brand: IBA Lifesciences 21321000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pASK-IBA E. coli-ekspressionsvektorer, der koder for en Strep-tag ™II og chloramphenicol-resistens
pASK-IBA-vektorer er klassiske kloningsvektorer udtænkt til periplasmatisk eller cytoplasmatisk E. coli-ekspression af rekombinante proteiner med Strep-tag ™II fusioneret til C- eller N-terminalen. De bærer chloramphenicol-resistenskassetten til selektion af transformerede E. coli-celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal, et multipelt kloningssted med genkendelsessteder for adskillige almindelige restriktionsenzymer (f.eks. EcoRI, SmaI, BamHI, Sall, PstI) og den inducerbare tetracyclin-promotor/operator for proteinets ekspression. Nogle bærer ompA-signalet for periplasmatisk sekretion af det rekombinante protein. Vektoren kan kombineres med enhver E. coli-stamme, da tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli. Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet. Under sekretion i det periplasmatiske rum vil ompA-signalsekvensen blive spaltet fra.
Tekniske data
Format Affjedring
Promotor Tet
Opbevaringsbuffer TE buffer
Antibiotikaresistens bakteriel Kloramfenicol
Udtrykssystem E. coli
Protein Tag-position (til dit gen) C-terminal
Replikationsoprindelse F1 og ColE1 oprindelse
Størrelsesområde ca. 3 kb
Særlige elementer ompA-signal for periplasmatisk sekretion
Protein tag Strep-tag II
Kloningsmetode Direkte kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Vektor pASK-IBA2C