Få mere at vide
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli vektor
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Pakningsstørrelse:
5µg
Beskrivelse
pASK-IBA-vektorer er klassiske kloningsvektorer udtænkt til periplasmatisk eller cytoplasmatisk E. coli-ekspression af rekombinante proteiner med Strep-tag ™II fusioneret til C- eller N-terminalen. De bærer chloramphenicol-resistenskassetten til selektion af transformerede E. coli-celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal, et multipelt kloningssted med genkendelsessteder for adskillige almindelige restriktionsenzymer (f.eks. EcoRI, SmaI, BamHI, Sall, PstI) og den inducerbare tetracyclin-promotor/operator for proteinets ekspression. Nogle bærer ompA-signalet for periplasmatisk sekretion af det rekombinante protein. Vektoren kan kombineres med enhver E. coli-stamme, da tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli. Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet. Under sekretion i det periplasmatiske rum vil ompA-signalsekvensen blive spaltet fra.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Affjedring |
| Promotor | Tet |
| Opbevaringsbuffer | TE buffer |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Kloramfenicol |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Protein Tag-position (til dit gen) | N-terminal |
| Replikationsoprindelse | F1 og ColE1 oprindelse |
| Størrelsesområde | ca. 3 kb |
| Særlige elementer | ompA-signal for periplasmatisk sekretion |
| Protein tag | Strep-tag II |
| Vis mere |