Få mere at vide
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli vektor
Artikelnummer. 12816486 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Vektor:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Pakningsstørrelse:
5µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Pakningsstørrelse
12816486 pASK-IBA3C 5µg
12806486 pASK-IBA2C 5µg
12826486 pASK-IBA4C 5µg
12836486 pASK-IBA5C 5µg
12846486 pASK-IBA6C 5µg
12856486 pASK-IBA7C 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12816486 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1516.32 DKK / 5µg
    Spare 228.68 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
pASK-IBA E. coli-ekspressionsvektorer, der koder for en Strep-tag ™II og chloramphenicol-resistens
pASK-IBA-vektorer er klassiske kloningsvektorer udtænkt til periplasmatisk eller cytoplasmatisk E. coli-ekspression af rekombinante proteiner med Strep-tag ™II fusioneret til C- eller N-terminalen. De bærer chloramphenicol-resistenskassetten til selektion af transformerede E. coli-celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal, et multipelt kloningssted med genkendelsessteder for adskillige almindelige restriktionsenzymer (f.eks. EcoRI, SmaI, BamHI, Sall, PstI) og den inducerbare tetracyclin-promotor/operator for proteinets ekspression. Nogle bærer ompA-signalet for periplasmatisk sekretion af det rekombinante protein. Vektoren kan kombineres med enhver E. coli-stamme, da tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli. Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet. Under sekretion i det periplasmatiske rum vil ompA-signalsekvensen blive spaltet fra.
Specifikationer
Format Affjedring
Promotor Tet
Opbevaringsbuffer TE buffer
Antibiotikaresistens bakteriel Kloramfenicol
Udtrykssystem E. coli
Protein Tag-position (til dit gen) C-terminal
Replikationsoprindelse F1 og ColE1 oprindelse
Størrelsesområde ca. 3 kb
Protein tag Strep-tag II
Kloningsmetode Direkte kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Vektor pASK-IBA3C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.