Få mere at vide
Parimifasor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476997
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476997 5 mg -
16470607 50 mg 50mg
16465206 100 mg -
16454278 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476997 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109098
MedChemExpress Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parimifasor
CAS 1796641-10-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H11Cl2F4N5O
Mængde 5 mg
Synonym LYC30937
Opløselighedsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (144.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(Cl)=CC=C1)N/C(NC2=NNC(C(F)(F)F)=C2)=N/C3=CC(Cl)=CC(F)=C3
Molekylvægt (g/mol) 460.21
Formel vægt 460.21
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation