Få mere at vide
Parcetasal, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482358 5 mg 5mg
16443149 1 mg -
16400686 20 mg -
16400169 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00100
MedChemExpress Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parcetasal
CAS 87549-36-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15NO5
Mængde 5 mg
Synonym MR-897
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (398.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(NC1=CC=C(OC(O2)(C)OC3=CC=CC=C3C2=O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 313.3
Formel vægt 313.3
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation