Få mere at vide
Pararosanilin hydrochlorid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451457
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451457 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15451457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036540.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
pH-indikator 1,2 (lilla) til 3,0 (rød)
Pararosanilin hydrochlorid bruges til at farve polyacrylonitrilfibre. Det bruges også som en kolorimetrisk test for aldehyder i Schiff-testen. Det er den eneste basiske fuchsinkomponent, der er egnet til fremstilling af aldehyd-fuchsinfarven til beta-celler i pancreasøen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-61-9
Molekylær formel C19H18ClN3
Molekylvægt (g/mol) 323.824
MDL nummer MFCD00001657
InChI nøgle JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
SMIL C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pararosaniline hydrochloride
Smeltepunkt 268 °C til 270 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Beilstein 4164603
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2-3 mg/ml), ethanol (2-25 mg/ml), ether og diethylether.
Formel vægt 323.83
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Pulver