Få mere at vide
Brady™ Papiretiketter til M6/M7 printere
Papiretiketter med permanent gummiklæber giver god kontrast og udtværingsmodstand til termisk overførsel og stregkodeudskrivning.
203.00 DKK - 1420.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|
17811579
|
Brady™
173906 |
0,9 x 0,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 22,86 mm |
295.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17858114
|
Brady™
174456 |
1 x 2 tommer | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25,4 mm |
1420.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17808124
|
Brady™
174241 |
1 x 3 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm |
239.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17838214
|
Brady™
174293 |
1,9 x 3 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 48,26 mm |
312.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17821629
|
Brady™
173872 |
1,9 x 4 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 48,26 mm |
377.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17818854
|
Brady™
173383 |
2 x 1 tomme | M710, BMP71 | 50,8 mm |
203.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17848394
|
Brady™
174229 |
2 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 50,8 mm |
221.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
Descrizione
- Hvidt mat papirlabel har permanent gummiklæber
- Lave omkostninger er ideel til alle generelle mærkningsprojekter
- Servicetemperatur på -40 °C til 50 °C (-40 F °til 122 °F)
- Fremstillet med B-424 permanent klæbemiddel
Specifica
| Må ikke autoklaveres | |
| Gummi | |
| Hvid | |
| Udstanset | |
| Termisk overførsel | |
| Stregkodemærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +50 °C | |
| 0.089 mm |
| ASTM D 1000 | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Paper (Papir) | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| -40 °F til +122 °F | |
| 0,0035 tommer. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.