Få mere at vide
Brady™ Papiretiketter til M6/M7 printere
Papiretiketter med permanent gummiklæber giver god kontrast og udtværingsmodstand til termisk overførsel og stregkodeudskrivning.
Brand: Brady™ 173383
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Hvidt mat papirlabel har permanent gummiklæber
- Lave omkostninger er ideel til alle generelle mærkningsprojekter
- Servicetemperatur på -40 °C til 50 °C (-40 F °til 122 °F)
- Fremstillet med B-424 permanent klæbemiddel
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent gummi | |
| Hvid | |
| Udstanset | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +50 °C | |
| 0.089 mm | |
| 2 tommer | |
| 25.4 mm | |
| M7-20-424 |
| ASTM D 1000 | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Paper (Papir) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 100 etiketter | |
| -40 °F til +122 °F | |
| 0,0035 tommer. | |
| 2 x 1 tomme | |
| 1 tomme | |
| 50,8 mm |