Få mere at vide
Pantoprazolsulfid, TRC
Artikelnummer. 30011702
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011702 25 mg
30003292 250 mg
17984195 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP18302025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102625-64-9
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 367.37
Synonym 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. B (EP)
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
SMIL COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vægt 367.0802
Procent renhed >95%