Få mere at vide
Palladium(II) sulfate dihydrate, Premion™, 99.995% (metals basis) Artikelnummer.: 11330288
Palladium(II) sulfate dihydrate, Premion™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11330288
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11330288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043698.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13444-98-9 | H4O6PdS | 238.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-98-9
Molekylær formel H4O6PdS
Molekylvægt (g/mol) 238.51
MDL nummer MFCD00011173
InChI nøgle TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basisVis mereVis mindre
PubChem CID 22042048
IUPAC navn palladium(2+);sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) sulfate dihydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til rød
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PdSO4·2H2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 238.51 (202.48 Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Premion™
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY15K010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer043698.03,043698.06
PartinummerS09J029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/06/2023 Artikelnummer043698.03,043698,043698.06
PartinummerW02I031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/09/2022 Artikelnummer043698.03,043698.06
PartinummerZ07C073 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043698.03,043698.06
PartinummerC19M34 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043698.03,043698.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Palladium(II) sulfate dihydrate, Premion™, 99.995% (metals basis) >