Få mere at vide
Palladium(II) sulfate dihydrate, Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 44.1% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386538
Skift visning
Mængde:
0.25 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386538 5 g 5g
11376538 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012165.06
Request Bulk or Custom Format
Palladium(II)sulfatdihydrat bruges som råmateriale til fremstilling af andre palladiumkomplekser. Det fungerer som en katalysator i syntetisk kemi. Det bruges også til galvanisering. I nærvær af svovlsyre bruges det til aktivering af alkaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-98-9
Molekylær formel H4O6PdS
Molekylvægt (g/mol) 238.51
MDL nummer MFCD00011173
InChI nøgle TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
IUPAC navn palladium(2+);sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) sulfate dihydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PdSO4·2H2O
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
Formel vægt 238.51 (202.48 Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 44.1% min.
Følsomhed Hygroscopic