Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet bredspektret proteinstige Artikelnummer.: 11892124
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet bredspektret proteinstige
Artikelnummer. p-7225560
2 x 250 μl, Pakke med 2
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11892124
Brand: Thermo Scientific™ 26630
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En blanding af 11 proteiner (5 til 250 kDa) til anvendelse som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og Western blotting.
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder er en blanding af 11 proteiner (5 til 250 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og Western blotting.
Protein MW-markørerne i denne stige opløses i klart identificerbare skarpe bånd, der varierer i størrelse fra 5kDa til 250kDa, når de analyseres med SDS-PAGE og farves med coomassie-farve eller sølv. 100, 50 og 20 kDa proteinbåndene er af større intensitet og tjener som referencebånd. Proteiner kan påvises på Western blots ved farvning med Ponceau S, coomassie blue eller andre proteinfarvninger. Derudover indeholder ladderproteinerne (bortset fra 5kDa-peptidet) et integral Strep-tag™ II-sekvens og kan påvises på Western blots ved hjælp af Strep-Tactin™ Konjugater. De PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder leveres klar til brug: ingen opvarmning, fortynding eller tilsætning af et reduktionsmiddel er påkrævet før brug.
Højdepunkter:
  • Størrelsesområde– elleve proteiner, der spænder fra 5 til 250 kDa
  • Klar til brug– leveres i en belastningsbuffer til direkte belastning på geler; ingen grund til at koge
  • Skarpe bånd– fremragende nøjagtighed til påvisning i med coomassie- eller sølvpletter
  • Referencebånd– 100, 50 og 20 kDa båndene er mere intense for nem orientering
  • Tagget– hvert protein i stigen indeholder et integral Strep-tag™ II Rækkefølge
  • Kvalitetstestet– hvert parti vurderet ved SDS-PAGE og Western blotting
Inkluderer:
Proteiner i 62,5 mM Tris- H3P04 (pH 7,5 ved °25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01 % bromphenolblåt og 33 % glycerol .
Anbefalet til:
Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og Western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: to hætteglas á 250μ L
hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
,° 0,01 % bromphenolblåt og 33 % glycerol Opbevaring: Ved -20 C Opbevaring: Ved modtagelse
Antal markører 11
Produkttype Proteinstige
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 5 til 250 kDa
Plet type Ufarvet
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
Produktlinje PageRuler™
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet bredspektret proteinstige >