Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Sharp Unstained Protein Standard
Artikelnummer. 10273723
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10273723 2 x 250 μl 500µL
1 options
Artikelnummer. 10273723 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Designet til nøjagtig, nem og bekvem estimering af molekylvægten af en bred vifte af molekylvægtsproteiner under SDS-PAGE og western blotting
  • Nøjagtig - Skarpe bånd til nøjagtig estimering af molekylvægt
  • Omfattende - En bred vifte af molekylvægtsbånd bestående af 12 proteiner i intervallet 3,5 - 260 kDa
  • Praktisk - En klar-til-brug formulering eliminerer behovet for at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug
  • Tilpasningsbar - Velegnet til de fleste geltyper, anbefales til brug med Novex™ NuPAGE™ , Tris-Glycin og Tricin-geler
  • Kompatibel med almindelige gelpletter - Fungerer med SimplyBlue™ , Coomassie™ , sølv og SYPRO™ farvningsmetode
  • Gel kompatibilitet: NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetat-geler, SDS-PAGE-geler
De Novex Sharp Protein Standard er også tilgængelig i et præ-farvet format.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: to hætteglas á 250μ L hver
Opbevaringsbuffer
: 65 mM Tris (pH 6,8), 30 % glycerol, 2 % SDS, 2,5 mM EDTA, 0,0025 % Coomassie
G-250 Opbevaring: Opbevares ved °modtagelse ved -20 C
Antal markører 12
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 3,5 til 260 kDa
Gel kompatibilitet Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetat-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvægt (g/mol) 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje Novex
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE