Få mere at vide
Pacritinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pacritinib |
| CAS | 937272-79-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H32N4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | SB1518 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C1(COC/C=C/COCC2=C(OCCN3CCCC3)C=CC4=C2)=CC=CC(C5=N/C(NC=C5)=N\4)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.58 |
| Vis mere |