Få mere at vide
Buerkle™ Emballageposer med lukning
Product Code. 10550562 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Længde (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Unit Size:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10550562 4500 ml 350 mm 250 mm Pakke med 100
30276787 140 ml 120 mm 80 mm -
15524916 100 ml 130 mm 60 mm Pakke med 100
15534916 80 ml 100 mm 70 mm Pakke med 100
10198941 300 ml 150 mm 100 mm Pakke med 100
10742001 400 ml 170 mm 120 mm Pakke med 100
10441151 1000 ml 220 mm 160 mm Pakke med 100
10451151 1500 ml 250 mm 180 mm Pakke med 100
10765183 2500 ml 300 mm 200 mm Pakke med 100
10061813 6500 ml 400 mm 300 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10550562 Supplier Buerkle™ Supplier No. 23480009
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet med lynlås lukning til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse. Buerkle™ Emballageposer med lukning er velegnede til prøver, prøver og salgsprodukter.
Tasker med patenteret lynlås lukning. Indholdet forbliver støvfrit. Filmen er vandtæt og har god rivebestandighed.
  • LDPE, krystalklar
  • 0,05 mm stærk film
  • Velegnet til brug med fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Lynlås
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse af prøver, prøver og salgsprodukter og fødevarer
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (engelsk) 0,002 tommer.
Dimensioner (L x B) 350 x 250 mm
Længde (engelsk) 13.78 in.
Bredde (engelsk) 9,84''.
Produkttype Opbevaringspose med lynlås
Kapacitet (engelsk) 152.16 oz.
Kapacitet (metrisk) 4500 ml
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm