Få mere at vide
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16475388 10 mg -
16461577 50 mg -
16438107 5 mg 5mg
16416006 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12839
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H15F2N2O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 349.35
Formel vægt 349.35
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease