Få mere at vide
p38α inhibitor 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491087
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491087 50 mg -
16484828 10 mg 10mg
16477577 5 mg -
16435626 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114423
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p38α inhibitor 1
CAS 1034189-82-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26F2N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (300.15 mM)
SMIL O=C(C1=CC2=C(C=C1OC3=CC=C(F)C=C3F)C=NN2CC(C)C)NCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 416.46
Formel vægt 416.46
Procent renhed 98.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation