Få mere at vide
Velp Scientifica™ Glasdigel P1
Artikelnummer. 15399554 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HU6 Hydrolyseenhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15399554 HU6 Hydrolyseenhed Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15399554 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000086
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Holder prøver til almindelige laboratorieformål. Velp Scientifica™ Glass Crucible P1 er et fremragende tilbehør til Velp Scientifica™ FIWE serie fiberanalysatorer.
  • Holdbart glas
  • Standardiseret
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HU6 Hydrolyseenhed
Produkttype Digel P1
Materiale Glas
Mængde 6 Pakke