Få mere at vide
p-Xylylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11347925
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347925 2 g 2g
11357925 10 g 10g
11367925 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02995.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 539-48-0 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
p-xylylendiamin er
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser p
-xylylendiamin
er Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med luft, kuldioxid og oxidationsmidler. Opbevar undertør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-48-0
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00009821
InChI nøgle ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylylenediamine, 1,4-phenylenedimethanamine, 1,4-bis aminomethyl benzene, 1,4-benzenedimethanamine, 1,4-xylylenediamine, p-xylylendiamine, 4-aminomethylbenzylamine, p-xylylendiamine czech, p-phenylenebis methylamine, 4-aminomethyl phenyl methanamine
PubChem CID 68315
IUPAC navn [4-(aminomethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Xylylenediamine
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Kogepunkt 230°C (10 mmHg)
Flammepunkt 134°C (273°F)
Mængde 2 g
FN nummer UN3259
Beilstein 2206190
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 136.2
Procent renhed 97%