Få mere at vide
p-Xylylendichlorid, 98%
Beskrivelse
p-xylylendichlorid er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(p-phenylen vinylen(PPV) nanorør og nanorods ved kemisk dampaflejring (CVD) polymerisationsmetode. Det blev brugt i en undersøgelse til at undersøge effekten af CVD-monomervalg og reaktionsbetingelser på den resulterende PPV-polymerlagsammensætning og luminescensegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-xylylendichlorid er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(p-phenylen vinylen(PPV) nanorør og nanorods ved kemisk dampaflejring (CVD) polymerisationsmetode. Det blev brugt i en undersøgelse til at undersøge effekten af CVD-monomervalg og reaktionsbetingelser på den resulterende PPV-polymerlagsammensætning og luminescensegenskaber.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og aktive metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylylene dichloride |
| Smeltepunkt | 98 °C til 102 °C |
| Tæthed | 1.417 |
| Kogepunkt | 254 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2928 |
| Beilstein | 774706 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 175.06 |
| Procent renhed | 98% |