Få mere at vide
p-xylylendichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471728
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471728 25 g 25g
11481728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13976.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
p-xylylendichlorid er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(p-phenylen vinylen(PPV) nanorør og nanorods ved kemisk dampaflejring (CVD) polymerisationsmetode. Det blev brugt i en undersøgelse til at undersøge effekten af CVD-monomervalg og reaktionsbetingelser på den resulterende PPV-polymerlagsammensætning og luminescensegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-xylylendichlorid er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(p-phenylen vinylen(PPV) nanorør og nanorods ved kemisk dampaflejring (CVD) polymerisationsmetode. Det blev brugt i en undersøgelse til at undersøge effekten af CVD-monomervalg og reaktionsbetingelser på den resulterende PPV-polymerlagsammensætning og luminescensegenskaber.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 623-25-6
Molekylær formel C8H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 175.052
MDL nummer MFCD00000920
InChI nøgle ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
IUPAC navn 1,4-bis(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale p-Xylylene dichloride
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Kogepunkt 254°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2928
Beilstein 774706
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 175.06
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.