Få mere at vide
p-Xyllendibromid, 97%
Artikelnummer. 11471668
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471668 50 g 50g
11461668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13939.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263,96 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter
, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand (reagerer) og toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med alkoholer, baser, aminer, oxidationsmidler. Undgå fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-24-5
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
MDL nummer MFCD00000182
InChI nøgle RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
IUPAC navn 1,4-bis(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Xylylene dibromide
Smeltepunkt 144 °C til 148 °C
Tæthed 2.012
Kogepunkt 245 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1100019
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (reagerer) og toluen.
Formel vægt 263.96
Procent renhed 97%