Få mere at vide
p-Tolylurea, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Tolylurea |
| Smeltepunkt | 177°C to 184°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2208088 |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | ≥98% |