Få mere at vide
p-Tolylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11492317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492317 100 g 100g
11472317 5 g 5g
11482317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14220.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 637-60-5 | C7H11ClN2 | 158,629 g/mol
p-tolylhydrazinhydrochlorid bruges som anticancerpotentiale til nye anticancerlægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-tolylhydrazinhydrochlorid bruges som anti-cancer-potentiale til nye anticancer-lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-60-5
Molekylær formel C7H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 158.629
MDL nummer MFCD00012940
InChI nøgle HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
PubChem CID 12504
IUPAC navn (4-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3563996
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 158.63
Procent renhed 98%