Få mere at vide
p-Tolylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10722345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722345 100 g Glasflaske 100g
10486770 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139161000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 637-60-5 | C7H10N2·HCl | 158,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-60-5
Molekylær formel C7H10N2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 158.63
MDL nummer MFCD00012940
InChI nøgle HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
PubChem CID 12504
IUPAC navn (4-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt 241 °C
Farve Beige-brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NHNH2·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 15, 510
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 158.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Flagepulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.