Få mere at vide
p-Tolylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11434803
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434803 5 g 5g
11444803 25 g 25g
11454803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12169.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2947-61-7
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00001922
InChI nøgle RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)acetonitril
SMIL CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylacetonitrile
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 0.989
Kogepunkt 242°C to 243°C
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.519
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1099645
Formel vægt 131.18
Procent renhed ≥98%