Få mere at vide
p-Tolylchlorothionoformat, 97%
Beskrivelse
p-Tolyl chlorothionoformiat anvendes i dehydreringsreaktioner ved cyklisk eliminering af thiocarbonatestere. Det fungerer som en katalysator i syntesen af alfa-L-2'-deoxythreofuranosyl nukleosidanaloger og alkener fra hindrede alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Tolyl chlorothionoformiat anvendes i dehydreringsreaktioner ved cyklisk eliminering af thiocarbonatestere. Det fungerer som en katalysator i syntesen af alfa-L-2′ -deoxythreofuranosyl nukleosidanaloger og alkener fra hindrede alkoholer.
Opløselighed Blandbar med almindelige
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Tolyl chlorothionoformate |
| Tæthed | 1.21 |
| Kogepunkt | 70 °C til 72 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Brydningsindeks | 1.574 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1448986 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med almindelige organiske opløsningsmidler. |
| Vis mere |