Få mere at vide
p-Tolyl chlorothionoformate, 97%
Artikelnummer. 11485507
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485507 10 g 10g
11495507 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23501.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 937-63-3 | C8H7ClOS | 186.65 g/mol
p-Tolyl chlorothionoformiat anvendes i dehydreringsreaktioner ved cyklisk eliminering af thiocarbonatestere. Det fungerer som en katalysator i syntesen af alfa-L-2'-deoxythreofuranosyl nukleosidanaloger og alkener fra hindrede alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Tolyl chlorothionoformiat anvendes i dehydreringsreaktioner ved cyklisk eliminering af thiocarbonatestere. Det fungerer som en katalysator i syntesen af alfa-L-2′ -deoxythreofuranosyl nukleosidanaloger og alkener fra hindrede alkoholer.
Opløselighed Blandbar med almindelige
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 937-63-3
Molekylær formel C8H7ClOS
Molekylvægt (g/mol) 186.65
MDL nummer MFCD00014466
InChI nøgle UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenyl chlorothioformate, o-p-tolyl chlorothioformate, p-tolyl chlorothionoformate, 4-tolyl chlorothionoformate, 4-methylphenyl chloromethanethioate, o-4-methylphenyl chlorothioformate, carbonochloridothioic acid, o-4-methylphenyl ester, o-4-methylphenyl carbonochloridothioate, chlorothioformic acid p-tolyl ester, 4-methylphenoxy methanethioyl chloride
PubChem CID 70305
IUPAC navn O-(4-methylphenyl)-chlormethanthioat
SMIL CC1=CC=C(OC(Cl)=S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolyl chlorothionoformate
Tæthed 1.21
Kogepunkt 70°C to 72°C (1 mmHg)
Flammepunkt 96°C (204°F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1448986
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with common organic solvents.
Formel vægt 186.66
Procent renhed 97%