Få mere at vide
p-Toluoylacetonitril, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluoylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 99 °C til 104 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 742923 |
| Formel vægt | 159.19 |
| Procent renhed | 97% |