Få mere at vide
p-Toluoylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11454373
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454373 1 g 1g
11464373 5 g 5g
11474373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10950.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7391-28-8 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7391-28-8
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00067895
InChI nøgle AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
PubChem CID 522513
IUPAC navn 3-(4-methylphenyl)-3-oxopropannitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale p-Toluoylacetonitrile
Smeltepunkt 99°C to 104°C
Mængde 1 g
Beilstein 742923
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%