Få mere at vide
p-Toluidin, 99+%
Artikelnummer. 11464684
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464684 250 g 250g
11454684 1000 g 1000g
11474684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464684 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13698.30
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107,156 g/mol
p-toluidin er et mellemprodukt i produktionen af farvestoffer, organiske kemikalier og aromatiske azoforbindelser. Det fungerer som en komponent i acceleratorer til cyanoacrylatlim. Ydermere fungerer den som en bidentat Schiff-baseligand gennem kondensation med salicylaldehyd. Det reagerer med katekolamin og danner et farvestof, som er nyttigt til spektrofotometrisk bestemmelse af katekolaminlægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluidin er et mellemprodukt i produktionen af farvestoffer, organiske kemikalier og aromatiske azoforbindelser. Det fungerer som en komponent i acceleratorer til cyanoacrylatlim. Ydermere fungerer den som en bidentat Schiff-baseligand gennem kondensation med salicylaldehyd. Det reagerer med katekolamin og danner et farvestof, som er nyttigt til spektrofotometrisk bestemmelse af katekolaminlægemidler.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, pyridin, diethylether, acetone, carbontetrachlorid, methanol, carbondisulfid, olier og fortyndede syrer.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-49-0
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00007906
InChI nøgle RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC navn 4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluidine
Smeltepunkt 42 °C til 46 °C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 199 °C til 202 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3451
Beilstein 471281
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,9536
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, pyridin, diethylether, acetone, tetrachlorid, methanol, kulstofdisulfid, olier og fortyndede syrer.
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluidine