Få mere at vide
p-toluidin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454684
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454684 1000 g 1000g
11464684 250 g 250g
11474684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454684 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13698.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
p-toluidin er et mellemprodukt i produktionen af farvestoffer, organiske kemikalier og aromatiske azoforbindelser. Det fungerer som en komponent i acceleratorer til cyanoacrylatlim. Ydermere fungerer den som en bidentat Schiff-baseligand gennem kondensation med salicylaldehyd. Det reagerer med katekolamin og danner et farvestof, som er nyttigt til spektrofotometrisk bestemmelse af katekolaminlægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluidin er et mellemprodukt i produktionen af farvestoffer, organiske kemikalier og aromatiske azoforbindelser. Det fungerer som en komponent i acceleratorer til cyanoacrylatlim. Ydermere fungerer den som en bidentat Schiff-baseligand gennem kondensation med salicylaldehyd. Det reagerer med katekolamin og danner et farvestof, som er nyttigt til spektrofotometrisk bestemmelse af katekolaminlægemidler.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, pyridin, diethylether, acetone, carbontetrachlorid, methanol, carbondisulfid, olier og fortyndede syrer.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-49-0
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00007906
InChI nøgle RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC navn 4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluidine
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 199°C to 202°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN3451
Beilstein 471281
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥99%