Få mere at vide
p-Toluidine, 99%, crystalline molten mass
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
HDPE flaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluidine |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 41.0°C to 46.0°C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Kogepunkt | 200.0°C |
| Flammepunkt | 87°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Assay Procent Noter | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- p-Toluidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.