Få mere at vide
p-Toluidin, 99%, krystallinsk smeltet masse
Artikelnummer. 12694967 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
HDPE flaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12694967 5 kg HDPE flaske 5kg
10024742 250 g Glasflaske 250g
10128022 1 kg Glasflaske 1kg
12624977 25 kg Metal tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12694967 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376350050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-49-0
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
InChI nøgle RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC navn 4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluidine
Navn note 99%
Smeltepunkt 41,0 °C til 46,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 200,0 °C
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Assay Procent Noter 99%
Emballage HDPE flaske
Lineær formel CH3C6H4NH2
Mængde 5 kg
Merck Index 15,9696
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,1 g/100 ml. Andre opløseligheder: frit opløselige i fortyndede syrer, frit opløselige i alkohol, ether, acetone, kulstof, disulfid, methanol og olier, 156 % i ethanol
Formel vægt 107.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystals