Få mere at vide
p-tolusyrehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464334
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464334 25 g 25g
11474334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464334 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12604.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3619-22-5 | Molekylformel: C8H10N2O | Molekylvægt: 150,18 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3619-22-5
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00007607
InChI nøgle MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic hydrazide, p-toluic acid hydrazide, p-toluoylhydrazine, 4-methylbenzoylhydrazine, p-toluic acid, hydrazide, 4-methylbenzoic acid hydrazide, p-methylbenzohydrazide, p-toluohydrazide, p-methylbenzoylhydrazine, 4-toluic acid hydrazide
PubChem CID 77174
IUPAC navn 4-methylbenzohydrazid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluic hydrazide
Smeltepunkt 115 °C til 118 °C
Mængde 25 g
Beilstein 607602
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%