Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 179,0 °C til 182,0 °C |
| Farve | Creme-gul til hvid |
| Kogepunkt | 274,0 °C til 275,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3C6H4CO2H |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |