Få mere at vide
p-Toluic acid, 98%
Artikelnummer. 10521771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Drum
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521771 250 g Plastflaske 250g
10366590 100 g Plastflaske 100g
10705811 1 kg Plastflaske 1kg
15109193 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139062500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-94-5
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002565
InChI nøgle LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC navn 4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 179.0°C to 182.0°C
Farve Creme-gul til hvid
Kogepunkt 274.0°C to 275.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H4CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 09,483
Merck Index 14,9535
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11.6g/L (98°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver