Få mere at vide
p-Toluic acid, 98%
Artikelnummer. 10366590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Drum
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366590 100 g Plastflaske 100g
10521771 250 g Plastflaske 250g
10705811 1 kg Plastflaske 1kg
15109193 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10366590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139061000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-94-5
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002565
InChI nøgle LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC navn 4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 179.0°C to 182.0°C
Farve Creme-gul til hvid
Kogepunkt 274.0°C to 275.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09,483
Merck Index 14,9535
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11.6g/L (98°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.