Få mere at vide
p-Toluic acid, 98%
Artikelnummer. 11420433
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420433 250 g 250g
11410433 1000 g 1000g
11430433 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11506.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Det er et mellemprodukt i nogle industrielle processer til oxidation af p-xylen til terephthalsyre, som bruges til fremstilling af polyethylenterephthalat. Det bruges også i medicin, landbrugskemikalier, API , farvestof mellemprodukt. p-Toluic Acid bruges som mellemprodukt til polymerstabilisatorer, lysfølsomme forbindelser, dyrefodertilskud og andre organiske kemikalier (lægemidler, pigmenter og farvestoffer). De bruges også som mellemprodukter til fremstilling af en række målforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et mellemprodukt i nogle industrielle processer til oxidation af p-xylen til terephthalsyre, som bruges til fremstilling af polyethylenterephthalat. Det bruges også i medicin, landbrugskemikalier, API , farvestof mellemprodukt. p-Toluic Acid bruges som mellemprodukt til polymerstabilisatorer, lysfølsomme forbindelser, dyrefodertilskud og andre organiske kemikalier (lægemidler, pigmenter og farvestoffer). De bruges også som mellemprodukter til fremstilling af en række målforbindelser.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand, men opløseligt i acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-94-5
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002565
InChI nøgle LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC navn 4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluic acid
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 274°C
Flammepunkt 181°C (357°F)
Mængde 250 g
Beilstein 507600
Merck Index 14,9535
Opløselighedsinformation It is insoluble in water,but soluble in acetone.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%