Få mere at vide
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide, 97%
Beskrivelse
p-toluensulfonylmethylisocyanid er et syntetisk reagens, der anvendes til syntese af tripletlægemidler med 1,3,5-trioxazatriquinane-skelettet, pyrroler, oxazoler og i imidazoler. Det tjener som en isonitrilkomponent i en diastereoselektiv Passerini-reaktion. Desuden bruges det i Van Leusen-reaktionen til at omdanne aldehyder til nitriler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Toluensulfonylmethylisocyanid er et syntetisk reagens, der bruges til syntese af tripletlægemidler med 1,3,5-trioxazatriquinane-skelettet, pyrroler, oxazoler og imidazoler. Det tjener som en isonitrilkomponent i en diastereoselektiv Passerini-reaktion. Desuden bruges det i Van Leusen-reaktionen til at omdanne aldehyder til nitriler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugt-, luft- og lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide |
| Smeltepunkt | 109°C to 114°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3592382 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 195.24 |
| Procent renhed | ≥97% |